Learn More
Métasilicate de sodium pentahydraté, technique, Fisher Chemical
Code produit 10746111 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Conditionnement:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10746111 1 kg 1kg
10306440 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10746111 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/5360/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Métasilicate de sodium pentahydraté, technique, Fisher Chemical, Quantité :3 kg, CAS :10213-79-3, blanc, point de fusion :72°C, formule moléculaire :H10Na2O8Si, poids moléculaire :212.137, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :12,6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10213-79-3
Formule moléculaire H10Na2O8Si
Poids moléculaire (g/mol) 212.137
Numéro MDL 149176
Clé InChI ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
CID PubChem 61495
Nom IUPAC Disodium ; dioxido(oxo)silane ; pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Point de fusion 72°C
Couleur Blanc
pH 12.6
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 212.74g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metasilicatepentahydrate, Sodiummetasilicate