Learn More
Hydrate de métatungstate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Metatungstate Hydrate |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/6Na.2H2O.38O.12W/h;;;;;;2*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;+2/p-2 |
| Poids de la formule | 2987.162 |