Learn More
Métatungstate de sodium monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308057
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
4 x 250 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11308057 50 g 50g
11328057 250 g 250g
11318057 4 x 250 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11308057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022534.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 314075-43-9 | Na6O39W12·H2O
Sodium metatungstate monohydrate plays a vital role in sink and swim analysis. It is a derivative of sodium tungstate, which is a potential therapy for obesity. It acts as an inhibitor, which inhibits nucleoside-triphospahte- diphosphohydrolases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 314075-43-9
Formule moléculaire Na6O39W12·H2O
Numéro MDL MFCD00061466
Synonyme Sodium tungstate (meta), Sodium polytungstate
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metatungstate monohydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 2986.13 (2968.12 Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect White powder
Densité 5.47
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metatungstate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metatungstate