Learn More
Métavanadate de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium metavanadate |
| Point de fusion | 600°C |
| Note relative au nom | 96% |
| Couleur | Beige-Jaune à Blanc ou Vert |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% |
| Formule linéaire | NaVO3 |
| Merck Index | 15,8774 |
| Afficher plus |