Learn More
Métavanadate de sodium, généralement 96 %, V 38 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11336108 25 g 25g
11346108 250 g 250g
11356108 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11336108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011092.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13718-26-8 ∣ NaO3V ∣ 121.93 g/mol
Sodium metavanadate is used as an analytical reagent and mordant. It is also found to be useful in the photography industry and the pharmaceutical industry. In addition to this, it is used in the making of vanadium alloy and vanadium catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13718-26-8
Formule moléculaire NaO3V
Poids moléculaire (g/mol) 121.93
Numéro MDL MFCD00011125
Clé InChI CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881
CID PubChem 4148882
ChEBI CHEBI:75221
SMILES [Na+].[O-][V](=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium metavanadate
Point de fusion 630°C
Note relative au nom V 38% min.
Couleur Blanc
Forme physique Morceaux et poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Aspect Off-white to light orange powder
Plage de pourcentage du dosage Typically 96%
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC dioxo(oxydo)vanadium de sodium
Poids de la formule 121.93
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Ungraded
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium metavanadate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metavanadate