Learn More
Méthanesulfonate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15565096 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15565096 500 g 500g
15545096 5 g 5g
15555096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15565096 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442115000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2386-57-4 | CH4NaO3S | 118.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2386-57-4
Formule moléculaire CH4NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Clé InChI KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
CID PubChem 638112
Nom IUPAC Sodium ; méthanesulfonate
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium methanesulfonate
Quantité 500 g
Formule linéaire CH3SO3Na
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté 99%
Spectre IR Authentique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium methanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.