Learn More
Méthoxyde de sodium, réactif ACS, solution 0,5 M dans méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 65.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium methoxide |
| Point de fusion | -98.0°C |
| Note relative au nom | 0.5M solution in methanol, AcroSeal™ |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 800 mL |
| Point d’éclair | 11°C |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Gravité spécifique | 0.8 |
| Densité | 0.8000g/mL |
| Afficher plus |