Learn More
Titrant de méthylate de sodium (0,5M dans le méthanol), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium methoxide |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 0.5 M in methanol |
| Point d’ébullition | 65.0°C |
| Point de fusion | -98.0°C |
| Concentration | 0.45 to 0.60M |
| Densité | 0.8000g/mL |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Gravité spécifique | 0.8 |
| Formule linéaire | CH3ONa |
| Afficher plus |