Learn More
Titrant de méthylate de sodium (0,5M dans le méthanol), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11965871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11965871 2.5 L Flacon en verre -
10458643 100 mL Flacon en verre 100mL
10637391 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11965871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419600025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.024 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Formule moléculaire CH3NaO
Poids moléculaire (g/mol) 54.024
Numéro MDL MFCD00012179
Clé InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
CID PubChem 10942334
Nom IUPAC Sodium; méthanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium methoxide
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.5 M in methanol
Point d’ébullition 65.0°C
Point de fusion -98.0°C
Concentration 0.45 to 0.60M
Densité 0.8000g/mL
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 0.8
Formule linéaire CH3ONa
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 11°C
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Poids de la formule 54.02
Qualité Pures