Learn More
Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, LoGiCal
Code produit. 30463575
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 30463575
Marque: LoGiCal LGCFOR0431.01
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 5026-62-0
Noms d’analytes ou de composants Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H7 O3 . Na
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, SKF-4382-Z
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Type de solution Neat
SMILES [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
Nom IUPAC sodium;4-methoxycarbonylphenolate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 174.13
Quantité 10 mg
Poids de la formule 174.0293 g/mol