Learn More
Parahydroxybenzoate de méthyle de sodium, Mikromol™
Code produit 17991546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991546 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17991546 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0431.01
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Parahydroxybenzoate de méthyle de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 5026-62-0
Noms d’analytes ou de composants Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H7 O3 . Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, SKF-4382-Z
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
Nom IUPAC sodium ;4-méthoxycarbophénolate
Poids moléculaire (g/mol) 174.13
Quantité 500 mg
Poids de la formule 174,0293 g/mol