Learn More
Molybdate de sodium, ≥98 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15622630 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15622630 5 g Flacon poly 5g
15612630 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15622630 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2436555G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥ 98%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-95-0
Formule moléculaire MoNa2O4
Poids moléculaire (g/mol) 205.926
Numéro MDL MFCD00003486
Clé InChI TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate, disodium molybdate, sodium molybdate vi, natriummolybdat, molybdic acid, disodium salt, natriummolybdat german, sodium molybdate van, sodium molybdate na2moo4, unii-948qaq08i1, ccris 5442
CID PubChem 61424
ChEBI CHEBI:75215
Nom IUPAC dioxo(dioxydo)molybdène de disodium
SMILES [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Molybdate
Point de fusion 687°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Formule linéaire Na2MoO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 205.92g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon poly
Aspect Granular powder
Densité 3.78g/mL at 25°C