Learn More
Molybdate de sodium dihydraté, réactif ACS, Solstice
Code produit 15633890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15633890 5 g 5g
15603890 100 g 100g
15623890 500 g 500g
15613890 2.5 kg 2.50kg
15643890 6 x 500 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15633890 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3310585G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.07€
    58.23€ / 5g
    Économisez 5.84€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire H4MoNa2O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.96
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC dihydrate de dioxomolybdèneumbis(olate) disodique
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Molybdate Dihydrate
Quantité 5 g
Formule linéaire Na2MoO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 241,95g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Réactif ACS