Learn More
Molybdate de sodium, dihydraté, réactif A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15578164 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15578164 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15578164 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 376401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.20€
    506.17€ / 500g
    Économisez 218.03€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Molybdate
Note relative au nom Dihydraté
CAS 10102-40-6
Quantité 500 g
Formule moléculaire H4MoNa2O6
Numéro MDL MFCD00149170
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
Clé InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Nom IUPAC dihydrate de dioxomolybdèneumbis(olate) disodique
Poids moléculaire (g/mol) 241.96
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Poids de la formule 241.95
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 3.28kg