Learn More
Molybdate de sodium dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10458800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10458800 250 g 250g
10589010 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10458800 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/5440/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Molybdate de sodium dihydraté, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire H4MoNa2O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.96
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC dioxido(dioxo)molybdène disodique dihydraté
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 9.0 to 10
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Poids de la formule 241.95g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique