Learn More
Molybdate de sodium dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10589010 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10589010 500 g 500g
10458800 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10589010 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/5440/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Molybdate de sodium dihydraté, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire H4MoNa2O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.96
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC dioxido(dioxo)molybdène disodique dihydraté
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 9.0 to 10
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 241.95g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique