Learn More
Sodium molybdate dihydrate, Honeywell Fluka™
Code produit 15697920 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15697920 1 kg 1kg
15687920 100 g 100g
15607930 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15697920 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur M10031KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥ 99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire H4MoNa2O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.96
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC disodium dioxomolybdenumbis(olate) dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium molybdate dihydrate
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2MoO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 241.95g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%