Learn More
Molybdate de sodium dihydraté, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15651290 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15651290 2.5 kg 2.50kg
15641290 1 kg 1kg
15661290 6 x 2.5 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15651290 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 133152.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00€
    1040.08€ / 2.5kg
    Économisez 104.92€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-03-2027
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux normes analytiques de la Ph Eur, 99 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire H4MoNa2O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.96
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC dihydrate de dioxomolybdèneumbis(olate) disodique
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Molybdate Dihydrate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de PhEur
Forme physique Crystalline
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Na2MoO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 241,95g/mol
Pourcentage de pureté 99 à 100,5 % (calcul à la substance séchée)
Qualité puriss.