Learn More
Sodium molybdate dihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Code produit 15656840 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15656840 100 g 100g
15666840 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15656840 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 71756100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire H4MoNa2O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.96
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC disodium dioxomolybdenumbis(olate) dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium molybdate dihydrate
Point de fusion 100°C (decomposition)(literature)
Note relative au nom Puriss. p.a., ≥99.0% (T)
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage calc. à la substance séchée
Formule linéaire Na2MoO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 241.95
Pourcentage de pureté >99%
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.700 g/cm3