Learn More
Molybdate de sodium dihydraté, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium Molybdate Dihydrate |
| CAS | 10102-40-6 |
| Quantité | 50 g |
| Formule moléculaire | Mo O4 . 2 Na . 2 H2 O |
| Synonyme | Sodium molybdate dihydrate, Molybdate (MoO42-)','sodium','hydrate (1:2:2)','(T-4)- (9CI), Molybdic acid (H2MoO4)','disodium salt','dihydrate (8CI), Disodium molybdate (Na2MoO4) dihydrate, Disodium molybdate dihydrate, Molyhibit 100, Sodium molybdate (Na2MoO4) dihydrate, Sodium molybdate (Na2MoO4.2H2O) |
| Formule InChI | InChI=1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1 |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo](=O)(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | dioxido(dioxo)molybdène disodique dihydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.95 |
| Poids de la formule | 243.8857 |