Learn More
Molybdate(VI) de sodium dihydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10164830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10164830 5 g Flacon en verre 5g
10503381 100 g Flacon en plastique 100g
10513381 500 g Flacon en plastique 500g
10043113 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10164830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85€
    26.65€ / 5g
    Économisez 5.20€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10102-40-6 ∣ MoNa2O4 ∣ 205.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire H4MoNa2O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.96
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC dioxido(dioxo)molybdène disodique dihydraté
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium molybdate(VI) dihydrate
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.28
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Densité 3.2800g/mL
Formule linéaire Na2MoO4·2H2O
Fieser 15,294
Merck Index 15, 8776
Informations sur la solubilité Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Poids de la formule 241.95
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Ungraded