Learn More
Molybdate(VI) de sodium dihydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium molybdate(VI) dihydrate |
| Note relative au nom | 99+% |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Gravité spécifique | 3.28 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min |
| Densité | 3.2800g/mL |
| Formule linéaire | Na2MoO4·2H2O |
| Afficher plus |