Learn More
Molybdate(VI) de sodium dihydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12347173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12347173 100 g Flacon en plastique 100g
12337173 25 g Flacon en plastique 25g
12357173 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12347173 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    87.65€ / 100g
    Économisez 20.35€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10102-40-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire H4MoNa2O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.96
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC dioxido(dioxo)molybdène disodique dihydraté
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium molybdate(VI) dihydrate
Forme physique Solid
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.28
Densité 3.2800g/mL
Formule linéaire Na2MoO4·2H2O
Merck Index 15,8776
Informations sur la solubilité Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Poids de la formule 241.95
Qualité Réactif ACS