Learn More
Oxyde de molybdène et de sodium dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469496 100 g 100g
11479496 500 g 500g
11489496 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19222.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10102-40-6 ∣ MoNa2O4 ∣ 205.93 g/mol
Sodium molybdenum oxide is widely used as a fertilizer in agriculture, and a corrosion inhibitor being a non-oxidizing anodic inhibitor. It reduces galvanic corrosion potential, useful in industrial waste water treatment. It is recommended for treatment of whiptail in broccoli and cauliflower. It is a precursor for molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘oxyde de molybdène de sodium est largement utilisé comme engrais dans l‘agriculture et un inhibiteur de corrosion est un inhibiteur anodique non oxydant. Il réduit le potentiel de corrosion galvanique, utile dans le traitement des eaux usées industrielles. Il est recommandé pour le traitement de la queue blanche dans le brocoli et le chou-fleur. C‘est un précurseur du molybdène.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire H4MoNa2O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.96
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC Dioxomolybdenumbis(olate) de disodium
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium molybdenum oxide dihydrate
Point de fusion 100°C (in -2H2O)
Forme physique Crystalline Powder and/or Crystals
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Densité 2.71
Merck Index 14,8645
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 241.95 (205.92 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Ungraded