Learn More
N-dodécylsulfate de sodium, ultra-pur, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15416279
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 15416279
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64241.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Sodium n-dodecyl sulfate is an anionic detergent used to function as a protein denaturant. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications. It finds application in the determination of protein molecular weight by polyacrylamide gel electrophoresis and in the analysis of hemoglobin. In food products, it is used as an emulsifying agent and a whipping aid. It is widely found in toothpastes, shampoos, shaving creams and bubble bath formulations due to its thickening effect and ability to create a lather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate n-dodécyl de sodium est un détergent anionique utilisé comme dénaturant protéique. Il est principalement utilisé dans les détergents pour la lessive et destiné à de nombreuses opérations de nettoyage. Il est utilisé pour déterminer le poids moléculaire des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide et dans l’analyse de l’hémoglobine. Dans les produits alimentaires, il est utilisé comme agent moussant et émulsifiant. On le trouve fréquemment dans les dentifrices, les shampooings, les mousses à raser et les bains moussants en raison de son effet épaississant et de son pouvoir moussant.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme n-Dodecyl sulfate sodium salt; Sodium lauryl sulfate
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium n-dodecyl sulfate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Point de fusion ∼206°C
Quantité 25 g
Notes de qualité de la pureté Ultrapure
Formule linéaire CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro UN UN2926
Beilstein 3599286
Merck Index 14,8636
Informations sur la solubilité Soluble in water; Slightly soluble in ethanol.
Nom IUPAC sodium dodecyl sulfate
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium n-dodecyl sulfate, ultrapure
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.