Learn More
Sulfate de sodium et de n-octadécyle, 98 % (pd. sec), eau < 7 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Beschreibung
Sodium n-octadecyl sulfate is used in the formulation of hair care products including shampoo, skin cleansers, and other skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de n-octadécyle de sodium est utilisé dans la formulation de produits de soins capillaires, y compris le shampooing, les nettoyants pour la peau et autres produits de soins de la peau.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Le sulfate de n-octadécyle de sodium est utilisé dans la formulation de produits de soins capillaires, y compris le shampooing, les nettoyants pour la peau et autres produits de soins de la peau.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Sodium n-octadecyl sulfate |
| Point de fusion | 176°C to 180°C |
| Notes de pourcentage du dosage | (Poids sec), eau < 7 % |
| Formule linéaire | CH3(CH2)17OSO3Na |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 3640871 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 372.55 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur