Learn More
Oxyde de niobium et de sodium, Puratronic™, 99,997 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307037
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307037 5 g 5g
11397027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010872.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 12034-09-2 | NaNbO3 | 163.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12034-09-2
Formule moléculaire NaNbO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.89
Numéro MDL MFCD00014230
Clé InChI MUPJWXCPTRQOKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium niobate, sodium oxido dioxo niobium, niobium sodium oxide, sodium oxido-dioxo-niobium, sodium niobiumoylolate, sodium niobium oxide, puratronic, sodium niobate,-100 mesh
CID PubChem 4682396
Nom IUPAC Sodium ; oxido(dioxo)niobium
SMILES [O--].[O--].[O--].[Na+].[Nb+5]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium niobium oxide
Point de fusion 1422°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 163.89
Pourcentage de pureté 99.997%
Qualité Puratronic