Learn More
Nitrate de sodium, 98+ %
Code produit 11439443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439443 2500 g 2500g
11429443 500 g 500g
11449443 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439443 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12327.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.50€
    69.65€ / 2500g
    Économisez 9.85€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7631-99-4 ∣ NNaO3 ∣ 84.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le nitrate de sodium est utilisé dans la production d‘engrais, d‘acide nitrique, de pièces pyrotechniques, de bombes à fumée, d‘émaux en verre et en poterie. En association avec le trifluorure de bore, il forme un réactif efficace pour la nitration des composés aromatiques. L’adsorption sur l’alumine fournit un agent de nitratisation aromatique sans danger pour l’environnement. En outre, il trouve l‘utilisation comme agent de conservation des aliments et comme propulseur de fusée solide. Il est également utilisé comme électrolyte dans un pont de sel et comme milieu de stockage thermique dans les systèmes de production d‘énergie.
Solubilité
Librement soluble dans l‘eau, l‘ammoniac et l‘hydrazine. Soluble dans l‘alcool. Légèrement soluble dans la pyridine.
Remarques
Le nitrate de sodium est hygroscopique dans la nature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-99-4
Formule moléculaire NNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.99
Numéro MDL MFCD00011119
Clé InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CID PubChem 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitrate
Point de fusion ∼308°C
Forme physique Crystalline Powder, Needles or Crystals
Quantité 2500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.26
Numéro UN UN1498
Merck Index 14,8647
Informations sur la solubilité Freely soluble in water,ammonia and hydrazine. Soluble in alcohol.Slightly soluble in pyridine.
Nom IUPAC sodium ; nitrate
Poids de la formule 84.99
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Ungraded
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate