Learn More
Nitrate de sodium, + de 99 %, pour analyse, Acros Organics
Identifiants chimiques
| CAS | 7631-99-4 |
|---|---|
| Formule moléculaire | NNaO3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.99 |
| Numéro MDL | MFCD00011119 |
| Clé InChI | VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 |
| CID PubChem | 24268 |
| ChEBI | CHEBI:63005 |
| Nom IUPAC | sodium ; nitrate |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| NNaO3 | |
| MFCD00011119 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| CHEBI:63005 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Spécification
| Sodium nitrate | |
| 99+% | |
| NaNO3 | |
| 16,86 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
| sodium ; nitrate | |
| 24268 | |
| 84.99 | |
| Analyse |
| 7631-99-4 | |
| NNaO3 | |
| MFCD00011119 | |
| 15, 8778 | |
| Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] | |
| 84.99 | |
| CHEBI:63005 | |
| 99+% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-554-3
- Sodium nitrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.