Learn More
Nitrate de sodium, 99,0 % min., qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352448 1 kg 1kg
11362448 25 g 25g
11342448 250 g 250g
11332448 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11352448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014493.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.70€
    66.65€ / 1kg
    Économisez 10.05€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7631-99-4 ∣ NNaO3 ∣ 84.99 g/mol
In manufacturing of HNO{3}, as a catalyst to manufacture H{2}SO{4}, in manufacturing of glass, enamel for pottery, sodium nitriteSodium nitrate is used in the production of fertilizers, nitric acid, pyrotechnics, smoke-bombs, glass and pottery enamels. In combination with boron trifluoride it forms an efficient reagent for nitration of aromatic compounds. Adsorption on alumina provides an environmentally benign aromatic nitrating agent. Further it finds use as food preservative and as a solid rocket propellant. It is also used as an electrolyte in a salt bridge, and as thermal storage medium in power generation systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-99-4
Formule moléculaire NNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.99
Numéro MDL MFCD00011119
Clé InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CID PubChem 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium nitrate
Point de fusion 308°C
Note relative au nom For ACS analysis
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Densité 2.26
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Nom IUPAC sodium ; nitrate
Poids de la formule 84.99
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium nitrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate