Learn More
Nitrate de sodium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10478990 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
Conditionnement:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10478990 3 kg 3kg
10696842 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10478990 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/5560/63
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Nitrate de sodium, certifié AR pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-99-4
Formule moléculaire NNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.99
Numéro MDL MFCD00011119
Clé InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CID PubChem 24268
ChEBI CHEBI:63005
Nom IUPAC sodium ; nitrate
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Point d’ébullition 380 °C
Point de fusion 306 °C
Couleur Blanc
pH 5,5 à 8
Forme physique Cristallin solide
Quantité 3 kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 84,99g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium nitrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.