Description
Nitrate de sodium, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 380 °C |
| Point de fusion | 306 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5,5 à 8 |
| Forme physique | Cristallin solide |
| Quantité | 3 kg |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Nom IUPAC | Nitrate de sodium |
| Poids de la formule | 84,99g/mol |