Learn More
Nitrate de sodium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11934281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11934281 25 kg Tambour en fibre 25kg
11904281 1 kg Bouteille en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11934281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436090250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    339.00€ / 25kg
    Économisez 23.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7631-99-4 | NNaO3 | 84.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-99-4
Formule moléculaire NNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.99
Numéro MDL MFCD00011119
Clé InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CID PubChem 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 380.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium nitrate
Point de fusion 306.0°C
Couleur Incolore à blanc
pH 5.5 to 8.3 (5% aq. soln.)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Quantité 25 kg
Formule linéaire NaNO3
Merck Index 15,8778
Informations sur la solubilité Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC sodium ; nitrate
Poids de la formule 84.99
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 2% max. (105°C)
Conditionnement Tambour en fibre