Learn More
Nitrate de sodium, conforme aux spécifications analytiques de la FCC, E251, 99,0-100,5 %, Solstice
Descrizione
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Sodium Nitrate |
| Note relative au nom | Répond aux spécifications analytiques de la FCC |
| Forme physique | Crystalline |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | NaNO3 |
| Numéro UN | 1498 |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau 1 g/1,1 mL, soluble en alcool 1 g/125 mL, soluble dans l’eau de boling 1 g/0,6 mL, soluble dans l’alcool bouillant 1 g/52 mL |
| Nom IUPAC | sodium ; nitrate |
| Poids de la formule | 84,99g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 à 100,5 % |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium nitrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?