Learn More
Nitrate de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Nitrate |
| Note relative au nom | Reag. ISO |
| Forme physique | Crystalline |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | NaNO3 |
| Numéro UN | 1498 |
| Poids de la formule | 84,99g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥ 99,5 % |
| Qualité | ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium nitrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate