Learn More
Nitrate de sodium, TraceSELECT™, ≥99,999 % (à base de métaux), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15646840 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15646840 25 g Flacon poly 25g
15636840 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15646840 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 7175225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7631-99-4
Formule moléculaire NNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.99
Numéro MDL MFCD00011119
Clé InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CID PubChem 24268
ChEBI CHEBI:63005
Nom IUPAC sodium nitrate
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition Decomposes on heating
Nom chimique ou matériau Sodium nitrate
Point de fusion 308°C
Couleur Colorless
pH 5.0 to 7.0 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 25 g
Formule linéaire NaNO3
Numéro UN UN1498
Informations sur la solubilité 883g/L (at 20°C)
Poids de la formule 84.99g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.999% (metals basis)
Qualité TraceSELECT
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly