Learn More
Chlorure de nitrite, solution normalisée à 0,1M, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411857 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15411857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043015.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00€
    81.65€ / 500mL
    Économisez 13.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitrite
CAS 7632-00-0, 7732-18-5
Tension de vapeur 17mm Hg at 20°C
Densité 1.01g/cm3 at 20°C
Forme physique Liquide
Formule moléculaire NNaO2
Numéro MDL MFCD00011118
Couleur Incolore
Solubilité Miscible with water, methanol, ethanol, ammonia and nitric acid; Slightly miscible with diethyl ether
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
Nom IUPAC nitrite de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
CID PubChem 23668193
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:78870
Poids de la formule 69
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitrite de sodium :0,7 % ; eau :99,3%