Learn More
Nitrite de sodium, pureté supérieure à 97 %, réactif ACS
Code produit 10749921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10749921 5 g 5g
10637961 500 g 500g
10627961 2 kg 2kg
11974261 5 kg 5kg
10258003 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10749921 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 424350050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    25.30€ / 5g
    Économisez 1.70€
    6% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 7632-00-0 | NNaO2 | 69,00 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7632-00-0
Formule moléculaire NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
Numéro MDL MFCD00011118
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
CID PubChem 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nom IUPAC nitrite de sodium
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium nitrite
Couleur Jaune
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Informations sur la décomposition >320°C
Formule linéaire NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Merck Index 15, 8779
Poids de la formule 69
Pourcentage de pureté ≥97.0%
Qualité Réactif ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium nitrite
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO– À des fins de recherche uniquement