Learn More
Nitrite de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483970 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11483970 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18668.36
Le nitrite de sodium est utilisé dans de nombreuses applications industrielles, à savoir dans le séchage, la coloration et la conservation de la viande. Il est utilisé comme réactif dans la chimie analytique, comme antidote contre l‘empoisonnement au cyanure, comme électrolyte dans le broyage électrochimique, comme solution de refroidissement dans les systèmes à boucle fermée et comme additif dans les graisses industrielles. Il trouve l‘application comme un inhibiteur de corrosion ainsi que dans l‘industrie du caoutchouc. En métallurgie, il est utilisé pour la phosphatation et le désatamage. Il agit comme précurseur des colorants diazoïques, des composés nitroso et de divers composés organiques comme les produits pharmaceutiques. En tant qu‘additif alimentaire, il est utilisé pour empêcher le botulisme.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrite de sodium est utilisé dans de nombreuses applications industrielles, à savoir dans le séchage, la coloration et la conservation de la viande.Il est utilisé comme réactif dans la chimie analytique, comme antidote contre l‘empoisonnement au cyanure, comme électrolyte dans le broyage électrochimique, comme solution de refroidissement dans les systèmes à boucle fermée et comme additif dans les graisses industrielles.Il trouve l‘application comme un inhibiteur de corrosion ainsi que dans l‘industrie du caoutchouc.En métallurgie, il est utilisé pour la phosphatation et le désatamage.Il agit comme précurseur des colorants diazoïques, des composés nitroso et de divers composés organiques comme les produits pharmaceutiques.En tant qu’additif alimentaire, il est utilisé pour empêcher le botulisme.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol, l’ammoniac, l’acide nitrique.Éther diéthylique légèrement soluble.
Remarques
Se décompose au-dessus de 320°.Hygroscopique.Incompatible avec les agents réducteurs, les agents oxydants forts, les matières organiques, les métaux en poudre fine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitrite
Point de fusion 271°C (decomposition)
CAS 7632-00-0
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.17
Formule moléculaire NNaO2
Formule linéaire NaNO2
Numéro MDL MFCD00011118
Numéro UN UN1500
Merck Index 14,8648
Synonyme nitrite de sodium, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.,methanol,ethanol,ammonia,nitric acid. Slightly soluble diethyl ether.
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
Nom IUPAC nitrite de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
CID PubChem 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Poids de la formule 69
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium nitrite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate