Learn More
Nitrite de sodium, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389738 25 g 25g
11379738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044227.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7632-00-0 ∣ NNaO2 ∣ 69.00 g/mol
Sodium nitrite is used in many industrial applications viz. in meat curing, coloring and preserving. It is used as a reagent in analytical chemistry, an antidote in cyanide poisoning, an electrolyte in electrochemical grinding, as a cooling solution in closed loop systems and as an additive in industrial greases. It finds application as a corrosion inhibitor and in the rubber industry. In metallurgy, it is used for phosphatizing and detinning. It acts as a precursor to diazo dyes, nitroso compounds and various organic compounds like pharmaceuticals. As a food additive, it is used to prevent botulism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7632-00-0
Formule moléculaire NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
Numéro MDL MFCD00011118
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
CID PubChem 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nom IUPAC nitrite de sodium
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitrite
Point de fusion 271°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (metals basis)
Densité 2.17 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol,ammonia,nitric acid. Slightly soluble diethyl ether.
Poids de la formule 69
Pourcentage de pureté 100%
Qualité Ungraded
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium nitrite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrite