Learn More
Nitrite de sodium, 99 %, extra pur, contient un réactif antimassant, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10742295 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10742295 1 kg Flacon en plastique 1kg
10012580 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10370494 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10742295 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.30€
    66.90€ / 1kg
    Économisez 4.40€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7632-00-0
Formule moléculaire NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
Numéro MDL MFCD00011118
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
CID PubChem 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nom IUPAC nitrite de sodium
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitrite
Note relative au nom 99%
Couleur Jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Merck Index 15, 8779
Poids de la formule 69
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Extra pur