Learn More
Nitrite de sodium, ACS, 97 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337817 500 g 500g
11317817 25 g 25g
11327817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11337817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014244.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7632-00-0 ∣ NNaO2 ∣ 69.00 g/mol
Le nitrite de sodium est utilisé dans de nombreuses applications industrielles, comme dans le séchage, la coloration et la conservation de la viande. Il est utilisé comme réactif dans la chimie analytique, comme antidote contre l‘empoisonnement au cyanure, comme électrolyte dans le broyage électrochimique, comme solution de refroidissement dans les systèmes à boucle fermée et comme additif dans les graisses industrielles. Il trouve l‘application comme un inhibiteur de corrosion ainsi que dans l‘industrie du caoutchouc. En métallurgie, il est utilisé pour la phosphatation et le désatamage. Il agit comme précurseur des colorants diazoïques, des composés nitroso et de divers composés organiques comme les produits pharmaceutiques. En tant qu‘additif alimentaire, il est utilisé pour empêcher le botulisme.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7632-00-0
Formule moléculaire NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
Numéro MDL MFCD00011118
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
CID PubChem 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nom IUPAC sodium nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitrite
Point de fusion 271°C
Note relative au nom For ACS analysis; Decomposes above 320°
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 97% min
Densité 2.17 g/mL
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol,ammonia and nitric acid. Slightly soluble diethyl ether.
Poids de la formule 69
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Réactif ACS