Learn More
Nitrite de sodium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Nitrite de sodium, certifié AR pour l’analyse
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 320 °C |
| Point de fusion | 271 °C |
| Couleur | Jaune |
| pH | 8 à 9 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Poids de la formule | 69g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium nitrite
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.