Learn More
Nitrite de sodium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP E250, 99 à 100,5 % (calcul à la substance séchée), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15651330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
50 kg
Conditionnement:
1kg
50kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15651330 50 kg 50kg
15641330 1 kg 1kg
15661330 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15651330 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1344750KG
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. eur., USP, E250, 99-100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7632-00-0
Formule moléculaire NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
Numéro MDL MFCD00011118
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
CID PubChem 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nom IUPAC nitrite de sodium
SMILES [Na+].[O-]N=O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Sodium nitrite
Point de fusion 271 °C (littérature)
Note relative au nom Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E250, 99-100.5% (calcul à la substance séchée)
% max. CAS 100.0000%
Quantité 50 kg
Plage de pourcentage du dosage 99 à 100,5%
Formule linéaire NaNO2
Numéro UN UN1500
Poids de la formule 69
Pourcentage de pureté 99 à 100,5 % (calcul à la substance séchée)
Qualité puriss.
Température d’allumage 914 °F
Conditionnement Boîte en carton
Densité 2.17 g/cm3
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.