Learn More
Solution de nitrite de sodium, 0,1M, Solstice
Code produit 15604920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15604920 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15604920 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 352731L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.35€
    58.50€ / 1L
    Économisez 5.85€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Volumétrique, 0,1 M NaNO2 (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitrite solution
CAS 7632-00-0, 7732-18-5
Forme physique Liquid
Quantité 1 L
Formule moléculaire NNaO2
Formule linéaire NaNO2
Numéro MDL MFCD00011118
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
Nom IUPAC nitrite de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
CID PubChem 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Poids de la formule 69g/mol
Qualité Volumetric
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M