Learn More
Solution de nitrite de sodium, 0,2M, Solstice
Description
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium nitrite solution |
| CAS | 7632-00-0 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | NNaO2 |
| Formule linéaire | NaNO2 |
| Numéro MDL | MFCD00011118 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Synonyme | sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts |
| Clé InChI | LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M |
| Afficher plus |