Learn More
Solution de nitrite de sodium Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12950894 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12950894 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12950894 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 057 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    87.70€ / 1000mL
    Économisez 19.30€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Nitrite Solution
Conditionnement Flacon
CAS 7632-00-0
Formule moléculaire NNaO2
Concentration 0.1 M
Numéro MDL MFCD00011118
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
Nom IUPAC nitrite de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
CID PubChem 23668193
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:78870
Qualité Eu. Ph. Référence