Learn More
Sodium Nitrite Solution, Volumetric, 0.1M NaNO2 (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15626750 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15626750 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15626750 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 707761L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Volumétrique, 0,1 M NaNO2 (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitrite solution
Note relative au nom Volumetric, 0.1M NaNO2 (0.1N)
CAS 7632-00-0
Quantité 1 L
Formule moléculaire NNaO2
Formule linéaire NaNO2
Numéro MDL MFCD00011118
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
Nom IUPAC sodium nitrite
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
CID PubChem 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Poids de la formule 69g/mol