Learn More
Nitrite de sodium, TRC
Code produit 30422602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422602 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422602 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS648000250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitrite
CAS 7632-00-0
Quantité 250 g
Formule moléculaire N O2 . Na
Synonyme Sodium nitrite, Nitrous Acid Sodium Salt, Anti-Rust, E 250, Erinitrit, Filmerine, M 138C, Nitrous Acid Soda, SNS 40, Sodium Nitrite, Sodium Nitrite (NaNO2), Synfat 1004
Formule InChI InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]N=O
Nom IUPAC nitrite de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 69
Poids de la formule 68.9827