Learn More
Nitrite de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium nitrite |
| CAS | 7632-00-0 |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | N O2 . Na |
| Synonyme | Sodium nitrite, Nitrous Acid Sodium Salt, Anti-Rust, E 250, Erinitrit, Filmerine, M 138C, Nitrous Acid Soda, SNS 40, Sodium Nitrite, Sodium Nitrite (NaNO2), Synfat 1004 |
| Formule InChI | InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]N=O |
| Nom IUPAC | nitrite de sodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 69 |
| Poids de la formule | 68.9827 |